Learn More
Nicorandil, Mikromol™
Beschreibung
Nicorandil
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nicorandil |
| CAS | 65141-46-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Nicorandil |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C8 H9 N3 O4 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Nicorandil, 3-Pyridinecarboxamide, N-[2-(nitrooxy)ethyl]- (9CI), 2-Nicotinamidoethyl nitrate, Dancor, Ikorel, N-(2-Hydroxyethyl)nicotinamide nitrate, N-(2-Hydroxyethyl)nicotinamide nitrate ester, N-(2-Nitrooxyethyl)nicotinamide, Perisalol, SG 75, Sigmart, U 64417 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H9N3O4/c12-8(7-2-1-3-9-6-7)10-4-5-15-11(13)14/h1-3,6H,4-5H2,(H,10,12) |
| SMILES | [O-][N+](=O)OCCNC(=O)c1cccnc1 |
| IUPAC-Name | 2-(Pyridin-3-Carbonylamino)ethylnitrat |
| Mehr anzeigen |