Learn More
Niclosamid-Olamin 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323250
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30323250 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30323250 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA15510010AL100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niclosamide-olamine
CAS 1420-04-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Niclosamide-olamine
Versandbedingung +20°C
Summenformel C13 H8 Cl2 N2 O4 . C2 H7 N O
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Salicylanilide, 2',5-dichloro-4'-nitro-, compd. with 2-aminoethanol (1:1) (8CI), Ethanol, 2-amino-, compd. with 2',5-dichloro-4'-nitrosalicylanilide (1:1) (8CI), Ethanol, 2-amino-, compd. with 5-chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)-2-hydroxybenzamide (1:1) (9CI), 2',5-Dichloro-4'-nitrosalicylanilide, 2-aminoethanol salt, BAY 6076, BAY 73, Bayer 6076, Bayer 73, Baylucit, Bayluscide, Clonitralid, Clonitralide, Clonitrilide, HL 2448, M 73, Mollutox, Niclosamide ethanolamine salt, Niclosamide-olamine, Phenasal ethanolamine salt, SR 73, Uccmaluscide
InChI-Formel InChI=1S/C13H8Cl2N2O4.C2H7NO/c14-7-1-4-12(18)9(5-7)13(19)16-11-3-2-8(17(20)21)6-10(11)15;3-1-2-4/h1-6,18H,(H,16,19);4H,1-3H2
SMILES NCCO.Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)Nc2ccc(cc2Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 2-Aminoethanol;5-Chlor-N-(2-Chlor-4-nitrophenyl)-2-Hydroxybenzamid
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 388.2
Menge 1 mL
Formelmasse 387.0389 g/mol