Learn More
Niclosamid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11425031 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11425031 250 g
11405031 50 g
11415031 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11425031 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215582783
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Niclosamid ≥ 98 %, grünlich-gelbes Pulver
  • Es wird zur Untersuchung des Wnt/Frizzled-1-Signalwegs verwendet.
  • Es wird verwendet, um die Transkription und DNA-Bindung von NF-κB zu hemmen.κ B in AML-Zellen und um Apoptose auszulösen.
  • Es ist wirksam gegen Bandwürmer, die Menschen befallen.
  • Niclosamid entkoppelt die oxidative Phosphorylierung im Bandwurm.
  • Es hemmt die mitochondriale oxidative Phosphorylierung von parasitären Helminthen.
  • Es hemmt den NF-κ B-Signalweg in Zellen der akuten myeloischen Leukämie (AML).
  • Niclosamid hemmt die Transkription und DNA-Bindung von NF-κ B.
  • Es blockiert die durch Tumornekrosefaktor induzierte I κB-αPhosphorylierung, die Translokation von p65 und die Expression von NF-κ B– regulierte Gene in AML-Zellen. Es erhöht den ROS-Spiegel, um Apoptose in AML-Zellen auszulösen.
Chemische Identifikatoren
CAS 50-65-7
Summenformel C13H8Cl2N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 327.12
MDL-Nummer MFCD00057597
InChI-Schlüssel RJMUSRYZPJIFPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2´,5-Dichloro-4-nitrosalicylanilide
IUPAC-Name 5-chlor-N-(2-chlor-4-nitrophenyl)-2-hydroxybenzamid
SMILES OC1=CC=C(Cl)C=C1C(=O)NC1=CC=C(C=C1Cl)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 225 °C bis 233 °C
Farbe Grün-gelb
Verlust bei Trocknung ≤ 0,5 %
Menge 250 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 2820605
Löslichkeitsinformationen Löslich in Methanol:Aceton [1:1] (50 mg/ml).
Dampfdruck Sehr niedrig bei Zimmertemperatur
Reinheit (%) ≥98%
Güte Not Available
Physikalische Form Powder