Learn More
Nickelcarbonat, Pulver, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T.Baker ™
Artikelnummer. 15518054 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15518054 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15518054 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 276401
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickelhaltiges Karbonat
CAS 3333-67-3
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Summenformel CNiO3
MDL-Nummer MFCD00011144
Synonym Kohlensäure, Nickel2+ Salz 1:1, Nickel 2+ Karbonat nico3, Nickel 2+ Ionenkarbonat, nickelhaltiges Karbonat, Nickelcarbonat nico3, Nickel-Monokarbonat, Nickel-II-karbonat, Nickelkarbonat, nickel carbonate nico3
InChI-Schlüssel ZULUUIKRFGGGTL-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Ni++].[O-]C([O-])=O
IUPAC-Name Nickel(2+); Karbonat
Molekulargewicht (g/mol) 118.70
PubChem CID 18746
Formelmasse 118.7
Güte BAKER ANALYZED™ Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.