Learn More
Nickeldraht, 2.0 mm (0.08 Zoll) Durchmesser, Puratronic™, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4782025
Click to view available options
Menge:
5 cm
25 cm
100 cm
Packungsgröße:
100 Zentimeter
25 Zentimeter
5 Zentimeter
Artikelnummer. 11381458
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010928.BQ
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Form: Ca. .28.0 g/cm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-02-0
Summenformel Ni
Molekulargewicht (g/mol) 58.69
MDL-Nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI-Schlüssel PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC-Name Nickel
SMILES [Ni]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver gray wire
Dichte 8.908g/cm3 at 20°C
Menge 5 cm
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.995% (Metals basis)
Form Draht, 2 mm (0.08 Zoll) Durchmesser