Learn More
Nickelschläuche, 1.59 mm (0.0626 Zoll) im Außendurchmesser, 0.51 mm (0.02 Zoll) im Innendurchmesser, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7049235
Click to view available options
Menge:
60 cm
5 x 60 cm
Packungsgröße:
5 Stück
60 Zentimeter
Artikelnummer. 11396818
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013456.RS
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-02-0
Summenformel Ni
Molekulargewicht (g/mol) 58.69
MDL-Nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI-Schlüssel PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC-Name Nickel
SMILES [Ni]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel tubing
Namenshinweis OD: 1.59mm (0.0626 in.) ID: 0.51mm (0.02 in.)
Menge 60 cm
Geruch Geruchsneutral
Form Von der Spule abgeschnittene Röhrchen, können geknickt oder gebogen werden
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99%