Learn More
Nickel-Standard-Metalllösung, 1000 ppm, für AAS, HNO3-1 M-Lösung, Fisher Chemical
Marke:  Fisher Chemical J/8055/08
Additional Details : CAS : 7440-02-0 Gewicht : 0.50000kg Transport : UN number : 2031 Chem class : 8 Pack group : II
Menge 500mL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10050200
  • 50.00 CHF / 500 Milliliter
Auf Lager, versandfertig: 2
Chemische Identifikatoren
11137
Spezifikation
11137
HDPE-Kunststoffflasche
1
Flüssig
Farblos
500mL
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate