Learn More
Alfa Aesar™ Nickel-Sputteringtarget, 76.2 mm (3.0 Zoll) Durchmesser x 6.35 mm (0.250 Zoll) Dicke, 99.99 % (Metallbasis)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nickel sputtering target |
| Namenshinweis | 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick |
| CAS | 7440-02-0 |
| Menge | 1 Ea. |
| Geruch | Odorless |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| Summenformel | Ni |
| MDL-Nummer | MFCD00011137 MFCD06798735 |
| Synonym | raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum |
| InChI-Schlüssel | PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N |
| Mehr anzeigen |