Learn More
Nickelstab, 12.7 mm (0.5 in.) Durchmesser, gebunden, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048776
Click to view available options
Menge:
10 cm
50 cm
150 cm
Packungsgröße:
10 Zentimeter
150 Zentimeter
50 Zentimeter
Artikelnummer. 11317097
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011453.BS
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-02-0
Summenformel Ni
Molekulargewicht (g/mol) 58.69
MDL-Nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI-Schlüssel PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC-Name Nickel
SMILES [Ni]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel rod
Namenshinweis 12.7mm (0.5 in.) dia., Annealed
Menge 10 cm
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈11.3g/cm
Form Stange
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.5%