Få mere at vide
Vernicklungslösung, stromlos, ammoniakfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7059091
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 Liter
250 Milliliter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11305158
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044070.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Zur Beschichtung auf Silizium, Germanium, Galliumarsenid, Cadmiumsulfid, Nickel oder Kovar
For plating on silicon, germainium, gallium arsenide, cadmium sulfide, nickel or Kovar
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemischer Name oder Material Nickel plating solution
Farbe Grün
Namenshinweis Electroless, ammonia free
Menge 250 mL
MDL-Nummer MFCD00011137
UN-Nummer UN3082
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.