Learn More
Vernicklungslösung, stromlos, ammoniakfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11395148
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11395148 1 L 1 Liter
11305158 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11395148 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044070.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Beschichtung auf Silizium, Germanium, Galliumarsenid, Cadmiumsulfid, Nickel oder Kovar
For plating on silicon, germainium, gallium arsenide, cadmium sulfide, nickel or Kovar
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel plating solution
Farbe Grün
Namenshinweis Electroless, ammonia free
Menge 1 L
MDL-Nummer MFCD00011137
UN-Nummer UN3082