Beschreibung
- Verwendung mit 1/2 in. Rahmenstangen mit einem Durchmesser von 12,7 mm.
- Ermöglicht die einhändige Montage von zwei Bauteilen mit nur einer Stellschraube.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Haken-Verbindungsstück |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Stäbe mit 0 bis 0,5 Zoll Durchm. |
| Länge (angloamerikanisch) | 1,9 in. |
| Länge (metrisch) | 47,24 mm |
| Material | Vernickelter Zink |
| Menge | Je 1 |