Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Pinzette aus vernickeltem Stahl
Click to view available options
Länge (metrisch):
115 mm
130 mm
145 mm
Unit Size:
1 Stück
Specifications
Specifications
| Spitzenform | Gebogen |
| Material | Stahl; vernickelt |
| Länge (metrisch) | 115 mm |
| Produkttyp | Pinzette |
| Modell | Feine Spitze |