Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Pinzette aus vernickeltem Stahl
Click to view available options
Länge (metrisch):
105 mm
130 mm
200 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Spitzenform | Stumpf |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Material | Stahl; vernickelt |
| Länge (metrisch) | 300 mm |
| Abmessungen (L x B) | 300 l/mm |
| Typ | Pinzette |