Learn More
Heathrow Scientific™ Nickel-plated Spatula
Spoons out powder and granular materials. Heathrow Scientific™ Nickel-plated Spatula also contains stainless steel wire for durability.
47.15 CHF - 50.20 CHF
Spezifikation
Material | Vernickelter Edelstahldraht |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Einwegprodukt | Nein |
Produktcode | Marke | Modell | Länge (metrisch) | Länge (metrisch) Schüssel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Länge (metrisch) | Länge (metrisch) Schüssel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12377509
|
Heathrow Scientific™
HS15909 |
Löffelende mit flachem Griff | 225 mm | 38 mm |
50.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12367509
|
Heathrow Scientific™
HS15906 |
Ende nach Hayman-Art mit flachem Löffel | 150 mm | 12 mm |
47.15 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
- Made from nickel-plated, stainless steel wire
- Autoclavable
Spezifikation
Vernickelter Edelstahldraht | |
Autoklavierbar | |
Nein |