Learn More
Heathrow Scientific™ Nickel-plated Spatula
Alle ansehen Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
225 mm
Form:
Ende nach Hayman-Art mit flachem Löffel
Löffelende mit flachem Griff
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aus vernickeltem Edelstahldraht
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Form | Ende nach Hayman-Art mit flachem Löffel |
| Einwegprodukt | Nein |
| Produkttyp | Spoon |
| Ausführung | Glasiert |
| Länge (metrisch) Griff | 30 mm |
| Material | Vernickelter Edelstahldraht |
| Grifftyp | Hayman |
| Länge (metrisch) | 150 mm |