Learn More
AMS Biotechnology™ STAHL-PROBENNEHMER 2,9X61CM
Artikelnummer. 11982305
Encompass
Click to view available options
Länge (metrisch):
60,96 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11982305
Marke: AMS Biotechnology™ 424.23
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Produkttyp Soil Recovery Probe
Material Vernickelt
Enthält The slotted soil probe body, top cap, 10 in. cross handle, a plastic liner, and 2 plastic end caps
Grifftyp Cross
Gewicht (metrisch) 1.179 kg
Länge (metrisch) 60,96 cm
Länge (metrisch) Griff 25.4 cm
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.