Learn More
R&L Enterprises™ 3-Finger-Klemmen
Artikelnummer. 10527514 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Jaw Type:
Mit Federmechanismus
Ohne Federmechanismus
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10527514
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Halten Artikel im Labor sicher an Ort und Stelle. R& L Enterprises™ 3-Finger-Klemmen werden aus Aluminiumguss-Aluminiumlegierung hergestellt und werden durch vernickelte Messingknäufe und durch eine vernickelte Stahl-Doppelschraube mit auf einem Edelstahlstift drehenden Kunststoffkopf, betätigt.
  • Backen aus chemikalienbeständigem Kunststoff
  • Für die Verwendung mit Artikeln bis zu einem Durchmesser von 90 mm
  • Für die Aufnahme von Artikeln zwischen den Backen
  • Es wird nicht empfohlen, Artikel an den Spitzen zu halten
  • Erhältlich mit oder ohne federbelastete Backen
Spezifikation
Menge Je 1
Typ 3-Finger-Klemme
Material Nickel/Kunststoff
Durchmesser (metrisch) 90 mm
Jaw Type Ohne Federmechanismus
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.