Learn More
Nickelnitrat, Matrixmodifizierlösung Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Artikelnummer. 15466295
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. 15466295
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039043.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7697-37-2 | HNO3 | 63.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel nitrate
CAS 7697-37-2, 13478-00-7, 7732-18-5
Farbe Grün
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 mL
Summenformel HNO3
MDL-Nummer MFCD00011349
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
InChI-Schlüssel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[N+]([O-])=O
IUPAC-Name Salpetersäure
Molekulargewicht (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Nitric acid: 2.0%; Nickel(II) nitrate hexahydrate: 1.0%; Water: 97.0%
Aussehen Green liquid
Dampfdruck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C