Learn More
Nickel-Nanopulver, APS 5 bis 20 nm, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nickel nanopowder |
| Farbe | Schwarz |
| Menge | 5 g |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Partikelgröße | APS 5 to 20nm, NiO layer 0.5 to 1.5nm |
| Form | Pulver |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| UN-Nummer | UN3089 |
| Reinheit (%) | 99.9% |