Learn More
Nickel-Metallblech, Rein, ca. 0.5 mm, Fisher Chemical
Catalog Number 10625502
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
7440-02-0
Ni
58.69
MFCD00011137 MFCD06798735
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
935
CHEBI:28112
nickel
[Ni]
7440-02-0
Ni
58.69
MFCD00011137 MFCD06798735
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
935
CHEBI:28112
nickel
[Ni]
Schmelzpunkt 1455°C
Siedepunkt 2732°C
Menge 100 g
Formelmasse 58.7g/mol
Verpackung Kunststoffbehälter
Dampfdruck 1mmHg 1810
Form Fest
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nickel, metal sheet
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.