Learn More
Nickel-Metallblech, Rein, ca. 0.5 mm, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
Spezifikation
Schmelzpunkt | 1455°C |
Siedepunkt | 2732°C |
Menge | 250 g |
Formelmasse | 58.7g/mol |
Verpackung | Kunststoffbehälter |
Dampfdruck | 1mmHg 1810 |
Form | Fest |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Nickel, spheres, 5 to 11 mm
- Gefahr
- Karzinogenität Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H372-Schädigt die Organe.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.