Learn More
Nickel-Eisen-Molybdänfolie, 0.102 mm (0.004 Zoll) Dicke, geglüht, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7059662
Click to view available options
Menge:
150 x 300 mm
300 x 300 mm
300 x 600 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15436735
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045092.4K
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Form: ca. 40,1 g/150 x 300 mm
It is most commonly used as a high temperature, corrosion resistant metal alloy in steel, cast iron and super alloys for the military and defense industry, semiconductor industry and specialty machine shops.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel Iron Molybdenum foil
Namenshinweis 0.102mm (0.004 in.) thick, Annealed
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Ni:Fe:Mo; 80:15:4.2 wt%
Menge 150 x 300 mm
Gewicht ≈40.1g/150x300mm
Form Folie
Summenformel Ni:Fe:Mo
MDL-Nummer MFCD09910537
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.