Learn More
Nickel-Eisen-Molybdänfolie, 0.102 mm (0.004 Zoll) Dicke, geglüht, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is most commonly used as a high temperature, corrosion resistant metal alloy in steel, cast iron and super alloys for the military and defense industry, semiconductor industry and specialty machine shops.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nickel Iron Molybdenum foil |
| Namenshinweis | 0.102 mm (0.004 in.) thick, Annealed |
| Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich | Ni:Fe:Mo; 80:15:4.2 wt% |
| Menge | 300 x 600 mm |
| Gewicht | ∼40.1 g/150 x 300 mm |
| Form | Folie |
| Summenformel | Ni:Fe:Mo |
| MDL-Nummer | MFCD09910537 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble aq. soln.. |
Sicherheit und Handhabung
- Nickel Iron Molybdenum foil
- Gefahr
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H372-Schädigt die Organe.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Nickel