Learn More
Nickel(II) Trifluormethansulfonat, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497378
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15497378 1 g 1 Gramm
15407388 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497378 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60878.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 60871-84-3 | Molecular Formula: C2F6NiO6S2 | Molecular Weight: 356.82 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt und als OLED-Chemikalien verwendet.
Löslichkeit
Teilweise löslich in Wasser.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60871-84-3
Summenformel C2F6NiO6S2
Molekulargewicht (g/mol) 356.82
MDL-Nummer MFCD00673740
InChI-Schlüssel KVRSDIJOUNNFMZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel ii trifluoromethanesulfonate, nickel ii triflate, nickel 2+ ditriflate, trifluoromethanesulfonic acid nickel ii salt, nickel triflate, acmc-209mmw, ni otf 2, nickelous trifluoromethanesulfonate, nickel 2+ ion ditriflate
PubChem CID 9820095
IUPAC-Name nickel(2+) ditrifluoromethanesulfonate
SMILES [Ni++].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II) trifluoromethanesulfonate
Schmelzpunkt 100°C to 106°C
Strukturformel Ni(OSO2CF3)2
Menge 1 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Partly soluble in water.
Formelmasse 356.83
Reinheit (%) 96%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nickel(II) trifluoromethanesulfonate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Nickel(II) trifluoromethanesulfonate