Learn More
Nickel(II)-sulfat-Hexahydrat, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15602260 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15602260 100 g 100 Gramm
15632260 500 g 500 Gramm
15612260 1 kg 1 Kilogramm
15622260 2.5 kg 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15602260 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 227676100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, 99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10101-97-0
Summenformel H12NiO10S
Molekulargewicht (g/mol) 262.839
MDL-Nummer MFCD00149813
InChI-Schlüssel RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Synonym Nickelsulfat-Hexahydrat, Nickel-II-sulfat-Hexahydrat, Nickel2+-Sulfat-Hexahydrat, Nickel-II-sulfat, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928
PubChem CID 5284429
ChEBI CHEBI:53437
IUPAC-Name Nickel(2+); Sulfat; Hexahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II)-sulfat-Hexahydrat
Menge 100 g
Strukturformel NiSO4 · H2O
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 262.85
Reinheit (%) 99%
Güte ACS-Reagenz
Dichte Vapor Density: 2.07 (vs air)