Learn More
Nickel(II)-sulfamathydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349369
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11349369 250 g 250 Gramm
11339369 50 g 50 Gramm
11329369 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11349369 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 089020.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13770-89-3 | H4N2NiO6S2 | 250.85 g/mol
Nickel(II) sulfamate is used as an electro plating and surface treating agent. It finds application in metal coloring and casting.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13770-89-3
Summenformel H4N2NiO6S2
Molekulargewicht (g/mol) 250.85
MDL-Nummer MFCD00137261
InChI-Schlüssel KERTUBUCQCSNJU-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel sulfamate, nickel bis sulphamidate, nickel ii sulfamate, aeronikl 250, aeronikl 400, aeronikl 575, nickel 2+ disulfamate, sulfamic acid, nickel 2+ salt 2:1, nickel sulfamate 6ci,7ci
PubChem CID 83720
SMILES [Ni++].NS([O-])(=O)=O.NS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II) sulfamate hydrate
Farbe Blau
Physikalische Form Kristallin
Menge 250 g
UN-Nummer UN3077
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Nickel(2+); Disulfamat
Formelmasse 250.86 (Anhydrous)
Geruch Geruchsneutral
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nickel(II) sulfamate hydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Nickel(II) sulfamatehydrate