Learn More
Sulfamate de nickel(II) hydraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11329369
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11329369
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 089020.A1
Demander un format en vrac ou personnalisé
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13770-89-3 | H4N2NiO6S2 | 250.85 g/mol
Nickel(II) sulfamate is used as an electro plating and surface treating agent. It finds application in metal coloring and casting.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13770-89-3
Formule moléculaire H4N2NiO6S2
Poids moléculaire (g/mol) 250.85
Numéro MDL MFCD00137261
Clé InChI KERTUBUCQCSNJU-UHFFFAOYSA-L
Synonyme nickel sulfamate, nickel bis sulphamidate, nickel ii sulfamate, aeronikl 250, aeronikl 400, aeronikl 575, nickel 2+ disulfamate, sulfamic acid, nickel 2+ salt 2:1, nickel sulfamate 6ci,7ci
CID PubChem 83720
SMILES [Ni++].NS([O-])(=O)=O.NS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel(II) sulfamate hydrate
Couleur Bleu
Forme physique Crystals
Quantité 1 kg
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC Nickel(2+) ; disulfamate
Poids de la formule 250.86 (Anhydrous)
Odeur Odorless
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis