Learn More
Nickel(II)-perchlorathydrat, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nickel (II) perchlorate hydrate |
| Schmelzpunkt | 140°C |
| Farbe | Grün |
| Physikalische Form | Kristallin |
| Menge | 50 g |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| Strukturformel | Ni(ClO4)2·xH2O |
| UN-Nummer | UN1481 |
| Löslichkeitsinformationen | Very soluble in water. Soluble in many organic solvents. |
| IUPAC-Name | Nickel(2+); Diperchlorat |
| Mehr anzeigen |