Learn More
Nickel(II)-oxid, schwarz, 76 % Ni, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10318550 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10318550 100 g Glasflasche 100 Gramm
10501091 5 g Glasflasche 5 Gramm
10471261 500 g Glasflasche 500 Gramm
10300744 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10318550 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 223121000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1313-99-1 | NiO | 74.69 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1313-99-1
Summenformel NiO
Molekulargewicht (g/mol) 74.69
MDL-Nummer MFCD00011145
InChI-Schlüssel GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide
PubChem CID 14805
IUPAC-Name Nickeloxid
SMILES O=[Ni]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II) oxide, black
Namenshinweis 76% Ni
Farbe Schwarz-grau
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Strukturformel NiO
Merck Index 15, 6597
Formelmasse 74.7
Reinheit (%) 75 to 77% (Ni)
Verpackung Glasflasche
Dichte 6.67g/mL