Learn More
Nickel(II)-oxid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341739
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11341739 50 g 50 Gramm
11331739 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11341739 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 012359.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1313-99-1 | NiO | 74.69 g/mol
It is used in nickel-iron battery (Edison Battery) and fuel cells. It is a precursor for many nickel salts and nickel alloys including nickel-steel allys, for example invar and elinvar. It is used in electrochromic devices, frits, ferrites, and porcelain glazes. It also serves as a hydrogenation catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1313-99-1
Summenformel NiO
Molekulargewicht (g/mol) 74.69
MDL-Nummer MFCD00011145
InChI-Schlüssel GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide
PubChem CID 14805
IUPAC-Name Nickeloxid
SMILES O=[Ni]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II) oxide
Schmelzpunkt 1984°C
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water; soluble in acids and ammonium hydroxide.
Formelmasse 74.71
Dichte 6.67 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nickel(II) oxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Nickel oxide