Learn More
Nickel(II)-oxid, Reagenz, Pulver, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10740292 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10740292 500 g Glasflasche 500 Gramm
10126763 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10740292 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 415585000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1313-99-1 | NiO | 74.69 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1313-99-1
Summenformel NiO
Molekulargewicht (g/mol) 74.69
MDL-Nummer MFCD00011145
InChI-Schlüssel GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide
PubChem CID 14805
IUPAC-Name Nickeloxid
SMILES O=[Ni]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II) oxide
Schmelzpunkt 1960°C
Namenshinweis 97%
Farbe Grün
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 96% min. (Complexometry)
Strukturformel NiO
Merck Index 15, 6597
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in caustic solutions,soluble in acids and ammonium hydroxide
Formelmasse 74.7
Reinheit (%) 97%
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 6.67
Dichte 6.6700g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nickel(II) oxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.