Learn More
Nickel(II)-nitrat-Hexahydrat, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. p-7120620 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15632640
Marke: Honeywell-Fluka 244074100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Kristalle oder Brocken
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13478-00-7
Summenformel H12N2NiO12
Molekulargewicht (g/mol) 290.79
MDL-Nummer MFCD00149805
InChI-Schlüssel AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym Nickelnitrat-Hexahydrat, Nickel-II-nitrat-Hexahydrat, Nickel-Dinitrat-Hexahydrat, Nickel2+-Dinitrat-Hexahydrat, Nickel2+-Nitrat, Hexahydrat, Salpetersäure, Nickel2+-Salz, Hexahydrat, Nickel-II-nitrat, Hexahydrat 1:2:6, xbt61wlt1j, nitric acid, nickel 2+ salt, hexahydrate, nickel ii nitrate, hexahydrate 1:2:6
PubChem CID 61630
IUPAC-Name Nickel(2+); Dinitrat; Hexahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II)-nitrat-Hexahydrat
Schmelzpunkt 56 °C
Farbe Blaugrün
Physikalische Form Kristalle oder Brocken
Menge 100 g
Strukturformel Ni(NO3)2 · H2O
UN-Nummer UN2725
Formelmasse 290.79 mol
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Feuchte Kristalle. Brocken oder Chips
Dichte 2.05 g/ml bei 25 °C