Learn More
Nickel(II)-nitrat-Hexahydrat, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15642640 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15642640 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15632640 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15642640 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 244074500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Kristalle oder Brocken
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13478-00-7
Summenformel H12N2NiO12
Molekulargewicht (g/mol) 290.79
MDL-Nummer MFCD00149805
InChI-Schlüssel AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym Nickelnitrat-Hexahydrat, Nickel-II-nitrat-Hexahydrat, Nickel-Dinitrat-Hexahydrat, Nickel2+-Dinitrat-Hexahydrat, Nickel2+-Nitrat, Hexahydrat, Salpetersäure, Nickel2+-Salz, Hexahydrat, Nickel-II-nitrat, Hexahydrat 1:2:6, xbt61wlt1j, nitric acid, nickel 2+ salt, hexahydrate, nickel ii nitrate, hexahydrate 1:2:6
PubChem CID 61630
IUPAC-Name Nickel(2+); Dinitrat; Hexahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II)-nitrat-Hexahydrat
Schmelzpunkt 56 °C
Farbe Blaugrün
Physikalische Form Kristalle oder Brocken
Menge 500 g
Strukturformel Ni(NO3)2 · H2O
UN-Nummer UN2725
Formelmasse 290.79 mol
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Feuchte Kristalle. Brocken oder Chips
Dichte 2.05 g/ml bei 25 °C