Learn More
Nickel(II)-nitrathexahydrat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
Beschreibung
Nickel(II)-nitrathexahydrat, Extra Pure, SLR
Spezifikation
Siedepunkt | 137°C |
Schmelzpunkt | 56.7°C |
Farbe | Blau-Grün |
pH | 5 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 250 g |
IUPAC-Name | Nickel(2+); Dinitrat; Hexahydrat |
Formelmasse | 290.8g/mol |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |