Learn More
Nickel(II)-lactat-Tetrahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7027127
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11470038
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23643.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
C6H10NiO6·4H2O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel C6H10NiO6·4H2O
MDL-Nummer MFCD02683106
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II) lactate tetrahydrate
Menge 25 g
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 308.91 (236.85 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%