Learn More
Nickel(II)-chlorid-Hexahydrat, ReagentPlus™ Honeywell™
Artikelnummer. 15652200 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15652200
Marke: Honeywell Research Chemicals 223387500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-20-0
MDL-Nummer MFCD00149809
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II)-chlorid-Hexahydrat
Menge 500 g
Strukturformel NiCl2 · H2O
UN-Nummer UN3288
Formelmasse 237.69 mol
Güte ReagentPlus
Verpackung Poly-Flasche