Learn More
Nickel(II)-chlorid-Hexahydrat, ReagentPlus™ Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nickel(II)-chlorid-Hexahydrat |
| Menge | 25 g |
| Strukturformel | NiCl2 · H2O |
| UN-Nummer | UN3288 |
| Formelmasse | 237.69 mol |
| Güte | ReagentPlus™ |
| Verpackung | Poly-Flasche |