Learn More
Nickel(II)-chlorid-Hexahydrat, puriss, p.a., ≥98 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15633460 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15633460 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
15623460 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15633460 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 314622.5KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
puriss. p.a., ≥98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-20-0
MDL-Nummer MFCD00149809
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II)-chlorid-Hexahydrat
Schmelzpunkt 80 °C
Menge 2.5 kg
Strukturformel NiCl2 · H2O
UN-Nummer UN3288
Formelmasse 237.69 mol
Reinheit (%) ≥ 98 %
Güte Puriss. p.a.
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 3.550 g/cm3