Learn More
Nickel(II)-Chlorhexahydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10316290 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10316290 1 kg 1 Kilogramm
10080260 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10316290 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. N/1650/60
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-20-0
Summenformel Cl2Ni·6H2O
MDL-Nummer 149809
Spezifikation
Farbe Grün
pH 4 to 6
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Formelmasse 237.71g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Dampfdruck 1mmHg 615.6