Learn More
Nickel(II)-chlorid-Hexahydrat, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3776970 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10626592
Marke: Thermo Scientific Acros 193570050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7791-20-0 | Cl2Ni·6H2O | 237.71 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-20-0, 7718-54-9
Summenformel Cl2Ni·6H2O
Molekulargewicht (g/mol) 237.71
MDL-Nummer MFCD00149809
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II) chloride hexahydrate
CAS Min. % 100.0
CAS Max. % 100.0
Physikalische Form Lösung
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.999%
Strukturformel NiCl2·6H2O
Fieser 14,351; 15,96; 17,86
Merck Index 15, 6590
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2540g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in ammonium hydroxide, soluble in alcohol
Formelmasse 237.71
Reinheit (%) 99.999%
Güte Spurenmetallbasis