Learn More
Nickel(II)-chlorid-Hexahydrat, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nickel(II) chloride hexahydrate |
| CAS Min. % | 100.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Physikalische Form | Lösung |
| Menge | 100 g |
| Prozentgehaltsbereich | 99.999% |
| Strukturformel | NiCl2·6H2O |
| Fieser | 14,351; 15,96; 17,86 |
| Merck Index | 15, 6590 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 2540g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in ammonium hydroxide, soluble in alcohol |
| Mehr anzeigen |