Learn More
Nickel(II)chlorid-Hexahydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11934181 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11934181 5 kg Kunststoffflasche 5 Kilogramm
10534284 250 g Glasflasche 250 Gramm
10741141 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11934181 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 270510050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7791-20-0 | Cl2Ni·6H2O | 237.71 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-20-0
Summenformel Cl2Ni·6H2O
Molekulargewicht (g/mol) 237.71
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II) chloride hexahydrate
Farbe Grün
pH 4 to 6 (5% soln. at 20°C)
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 5 kg
Prozentgehaltsbereich 98% min. (Complexometry)
Strukturformel NiCl2·6H2O
Fieser 14,351; 15,96; 17,86
Merck Index 15,659
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2540g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in ammonium hydroxide, soluble in alcohol
Formelmasse 237.71
Reinheit (%) ≥98%