missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nickel(II) Chloride Anhydrous, TRC

Artikelnummer. 30470036
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30470036 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30470036 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN3950532.5G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7718-54-9
Summenformel NiCl2
Molekulargewicht (g/mol) 129.6
IUPAC-Name nickel(2+);dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ni+2]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Nickel(II) Chloride Anhydrous
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/2ClH.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
Formelmasse 127.8731
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.