Learn More
Nickel(II)-chlorid, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449587
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Product Code. 11449587
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22085.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7718-54-9 | Cl2Ni | 129.593 g/mol
Nickel(II) chloride is a mild Lewis acid used for the regioselective isomerization of dienols and selective reduction of alkenes to alkanes in presence of Lithium aluminum hydride. It is used as a precursor to nickel boride, finely divided nickel. It acts as a catalyst to prepare dialkyl arylphosphonates from phosphites and aryl iodide. It finds application in the electroplating of nickel onto other metal items. It is also used in the synthesis of semiconducting metal-containing polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nickel(II)-chlorid ist eine milde Lewis-Säure, die für die regioselektive Isomerisierung von Dienolen und die selektive Reduktion von Alkenen auf Alkane in Gegenwart von Lithiumaluminiumhydrid verwendet wird. Es wird als Vorläufer von Nickelborid, fein geteiltem Nickel, verwendet. Es dient als Katalysator zur Herstellung von Dialkylarylphosphonaten aus Phosphiten und Aryliodid. Es findet Anwendung bei der Vernickelung von Metallgegenständen. Es wird auch bei der Synthese von halbleitenden metallhaltigen Polymeren verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethylenglykol, Ethanol, Hydrazin und Ammoniumhydroxid. Schwer in Wasser löslich. Unlöslich in Salpetersäure.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Peroxiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7718-54-9
Summenformel Cl2Ni
Molekulargewicht (g/mol) 129.593
MDL-Nummer MFCD00011142
InChI-Schlüssel QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24385
ChEBI CHEBI:34887
IUPAC-Name Dichlornickel
SMILES Cl[Ni]Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material Nickel(II) chloride
Schmelzpunkt 1,001°C
Namenshinweis anhydrous
Menge 500 g
Strukturformel NiCl2
UN-Nummer UN3288
Merck Index 14,6505
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethylene glycol,ethanol,hydrazine and ammonium hydroxide. Slightly soluble in water. Insoluble in nitric acid.
Formelmasse 129.6
Reinheit (%) 98%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 3.55