Learn More
Nickel(II)-chlorid, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Nickel(II) chloride is a mild Lewis acid used for the regioselective isomerization of dienols and selective reduction of alkenes to alkanes in presence of Lithium aluminum hydride. It is used as a precursor to nickel boride, finely divided nickel. It acts as a catalyst to prepare dialkyl arylphosphonates from phosphites and aryl iodide. It finds application in the electroplating of nickel onto other metal items. It is also used in the synthesis of semiconducting metal-containing polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Nickel(II)-chlorid ist eine milde Lewis-Säure, die für die regioselektive Isomerisierung von Dienolen und die selektive Reduktion von Alkenen auf Alkane in Gegenwart von Lithiumaluminiumhydrid verwendet wird. Es wird als Vorläufer von Nickelborid, fein geteiltem Nickel, verwendet. Es dient als Katalysator zur Herstellung von Dialkylarylphosphonaten aus Phosphiten und Aryliodid. Es findet Anwendung bei der Vernickelung von Metallgegenständen. Es wird auch bei der Synthese von halbleitenden metallhaltigen Polymeren verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethylenglykol, Ethanol, Hydrazin und Ammoniumhydroxid. Schwer in Wasser löslich. Unlöslich in Salpetersäure.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Peroxiden.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nickel(II) chloride |
| Schmelzpunkt | 1,001°C |
| Namenshinweis | anhydrous |
| Menge | 100 g |
| Strukturformel | NiCl2 |
| UN-Nummer | UN3288 |
| Merck Index | 14,6505 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethylene glycol,ethanol,hydrazine and ammonium hydroxide. Slightly soluble in water. Insoluble in nitric acid. |
| Formelmasse | 129.6 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Nickel(II) chloride, anhydrous
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Karzinogenität Kategorie 1A
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H372-Schädigt die Organe.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Nickel(II) chloride