Learn More
Nickel(II)-chlorid, 0.5 M wässrige Lösung, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15493819
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15493819 50 mL 50 Milliliter
15403829 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15493819 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J61204.AD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-20-0
Summenformel Cl2Ni
MDL-Nummer MFCD00011142
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II) chloride
Farbe Grün
Physikalische Form Flüssig
Menge 50 mL
Strukturformel NiCl2
UN-Nummer UN3082
Formelmasse 129.6
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5M aq. soln.
Geruch Odorless