Learn More
Nickel(II)-carbonat (basisch)-Hydrat, Puratronic™, 99.996 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nickel(II) carbonate (basic) hydrate |
| Farbe | Grün |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 25 g |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| Strukturformel | NiCO3·2Ni(OH)2·xH2O |
| UN-Nummer | UN3077 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 304.18 (Anhydrous) |
| Reinheit (%) | 99.996% |
| Mehr anzeigen |