Learn More
Nickel(II)-carbonat (basisches)-Hydrat, typischerweise 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359237
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11359237
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040106.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Vernickelter pH-Regler, Katalysatoren, Keramikfarben und Lasuren
Nickel plating pH adjuster, catalysts, ceramic colors and glazes.Nickel(II) carbonate (basic) hydrate is used as a precursor to catalysts and in ceramic applications. It acts as an intermediate in the hydrometallurgical purification of nickel from its ores. It is also used in electroplating of nickel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 155775-31-8
Summenformel CH4Ni3O7
Molekulargewicht (g/mol) 304.12
MDL-Nummer MFCD00016262
InChI-Schlüssel ATYNVYNPWGEMMI-UHFFFAOYSA-H
Synonym nickel 3+ ;carbonate;hydroxide;hydrate, nickel carbonate, basic hydrate trace metals basis
PubChem CID 86176052
IUPAC-Name Nickel(3+); Carbonat; Hydroxid; Hydrat
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Ni++].[Ni++].[Ni++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II) carbonate (basic) hydrate
Farbe Grün
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 99.5% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 304.18 (Anhydrous)
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Green powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nickel(II) carbonate (basic) hydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.