Learn More
Nickelfolie, 0.025 mm (0.001 Zoll) Dicke, geglüht, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
20 x 30 cm
30 x 100 cm
30 x 500 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nickel |
| Farbe | Silberfarben bis grau |
| Aussehen | Silver gray foil |
| Menge | 30 x 100 cm |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Prozentgehaltsbereich | 99% (Metals basis) |
| Form | Folie, 0.025 mm (0.001 Zoll) dick |